Merck
Z411809
Sigma-Aldrich
Welch® ChemStar vacuum pumps
AC/DC input 115 V AC, Model 1402N
別名:
ChemStar vacuum pump, Laboratory vacuum pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
NACRES:
NB.79
詳細
vacuum pumping speed 160 L/min
vacuum pumping speed 5.6 ft3/min
特徴
capacity 2.1 L oil
capacity 2.25 qt oil
fits tubing 13/16 in.
ISO exhaust and intake flange NW 25
メーカー/製品名
Welch
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0.0001 torr vacuum
525 rpm speed
L × W × H
17.8 in. (45.2 cm) × 9 in. (22.9 cm) × 12.6 in. (32 cm)
重量
112 lb (51 kg)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChemStar真空ポンプは、腐食性気体を送出するのに必要不可欠な5つの機能を持つことによって区別されます。
  • 高いコンタミネーション耐性:大容量オイル容器によりコンタミネーションを希釈
  • 耐食部品:Viton®、PTFE、ステンレス鋼、ニッケルメッキ部品、またはアルマイト処理部品
  • 摩擦による摩耗の低減:直接駆動ポンプの1,700 rpmと比べて580 rpm未満で動作
  • 窒素パージ規格:ポンプオイルの脱気および冷却により腐食を抑制
  • 付属品の取り付けが容易:トラップおよびミスト分離器の取り付けが容易
2ピンプラグが付属します。
1400Nモデル 仕様
実効排気速度、0.9 cfm (25 L/分)
最高真空度、1×10-4 torr
オイル容量、0.62 qt (0.59 L)
必要なチューブ、内径7/16 インチ
排気および吸気スレッドタイプ、NW 16
ポンプ速度、580 rpm
寸法、長さ×幅×高さ、17.8×9×12.6インチ(45.2×22.9×32 cm)
重量、58 lb (26 kg)
1376Nモデル 仕様
実効排気速度、10.6 cfm (300 L/分)
最高真空度、1×10-4 torr
オイル容量、2.5 qt (2.37 L)
必要なチューブ、内径13/16 インチ
排気および吸気スレッドタイプ、NW 25
ポンプ速度、525 rpm
寸法、長さ×幅×高さ、19.3×12.3×15.6インチ(49×31.2×39.6 cm)
重量、156 lb (71 kg)
1402N*モデル 仕様
実効排気速度、5.6 cfm (160 L/分)
最高真空度、1×10-4 torr
オイル容量、2.25 qt (2.1 L)
必要なチューブ、内径13/16インチ
排気および吸気スレッドタイプ、NW 25
ポンプ速度、525 rpm
寸法、長さ×幅×高さ、19.3×14.1×15.4インチ(49×35.3×39.1 cm)
重量、112 lb (51 kg)
*防爆モーター
法的情報
ChemStar is a trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)