Merck
Z411833
Acid neutralization traps for Welch® pumps
For Models 1402N and 1376N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
NACRES:
NB.79
特徴
For Models 1402N and 1376N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
includes replacement element 1420E-01
法的情報
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)