Key Documents
Z404268
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
one-hand attachment, for shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA
H × W × D
40 mm × 130 mm × 135 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: For shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)