Merck
Z400491
Ace Trubore® glass stirrer assembly
joint: ST/NS 29/42, for flask size, 500 ‑ 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
glass
ジョイント
joint: ST/NS29/42
特徴
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8041-34
直径× L
4 mm × 10_ mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
法的情報
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z400491-1EA4061826660188