Merck
Z400254
Sigma-Aldrich
Cover for fine test sieve
brass (8" diameter (203.2 mm) cover)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
brass (8" diameter (203.2 mm) cover)
詳細
with lifting ring
メーカー/製品名
ATM
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)