ジョイント
joint: ST/NS29/32
メーカー/製品名
Quickfit MF 10/4B/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z322202-1EA | 4061832830919 |