Merck
Z319988
Vapor duct for Büchi® model B-585 ovens
duct for 10, 20, and 40 mL flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
特徴
duct for 10, 20, and 40 mL flasks
メーカー/製品名
Büchi 037073
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for use with B580 oven only
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)