Merck
Z319600
Büchi® receiving flask
capacity 50 mL, glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass
round bottom flask
single-neck
ジョイント
joint SJ35/20
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Büchi 00421
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These fit all Rotavapor models.
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)