Merck
Z309214
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 29/32
別名:
CX7/04/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
メーカー/製品名
Quickfit CX 07/04/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
L
250 mm
表面積
130 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
特徴および利点
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Also known as reflux or bulb condensers
  • The inner bulb sections provide an increased cooling surface
  • Ideal for reflux and Soxhlet extraction applications
  • Supplied with detachable plastic screw thread connectors which allow 9mm bore flexible tubing to be fitted easily and safely
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z309214-1EA4061832830711