Key Documents
Z309109
Quickfit® Soxhlet extraction assemblies
volume 60 mL
別名:
60RASX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS condenser34/35
joint ST/NS flask24/29
詳細
for use with 28mm × 80mm thimble
メーカー/製品名
Quickfit 60RASX
利用可能性
not available in USA and Canada
容積測定範囲
60 mL
フラスコ容積
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Consists of siphoning type extractor, Allihn condenser and flask. Constructed so that concentric siphon tube is protected from accidental damage by vapour tube. Condensers have 250 mm effective length with 130 cm2 surface area.
NOTE: Does not include optional pressure equalizing funnel shown in diagram
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)