Merck
Z309036
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 6 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
別名:
ST7/3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
ジョイント
joint: ST/NS24/29
メーカー/製品名
Quickfit ST 7/30
利用可能性
not available in USA and Canada
ブレード W
76 mm
シャフトD
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited