Merck
Z308870
Quickfit® conical flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/29
別名:
FE500/3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
ジョイント
joint: ST/NS24/29
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
without cap
包装
case of 5
メーカー/製品名
Quickfit FE500/3
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z308870-5EA4061826687017