物質
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
ジョイント
joint: ST/NS19/26
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
without cap
包装
case of 5
メーカー/製品名
Quickfit FE100/2
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)