Merck
Z308587
Quickfit® Drechselボトル
capacity 250 mL
別名:
MF29/3/250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint 24/29
メーカー/製品名
Quickfit MF 29/3/250
利用可能性
not available in USA and Canada
H
190 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)