物質
borosilicate glass flask
ジョイント
joint ST/NS neck19/26
joint stopper16
特徴
certificate
class A
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Poulton & Graf
利用可能性
not available in USA and Canada
容積測定範囲
500 mL, accuracy: 0.25 mL
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
法的情報
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)