物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS24/29
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
neck thread PUSH FIT (24/29 cone size)
メーカー/製品名
Quickfit MF 23/3
利用可能性
not available in USA and Canada
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z304840-1EA | 4061832830308 |