Merck
Z304522
Quickfit® pressure equalising dropping funnel
capacity 250 mL, Pear-shaped, male joint: ST/NS 24/29, female joint: ST/NS 24/29
別名:
DE250/33
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
female joint: ST/NS24/29
male joint: ST/NS24/29
特徴
Pear-shaped
メーカー/製品名
Quickfit DE 250/33
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With GP Rotaflo stopcocks
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)