物質
PTFE stopcock
pear-shaped
ジョイント
joint ST/NS support sockets14/23
joint: ST/NS cone14/23
メーカー/製品名
Quickfit D2/01
包装
1 ea of
利用可能性
not available in USA and Canada
栓穴
2 mm
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In liquid-liquid extractions, the two immiscible liquids separate into different layers where the liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained off via the stopcock. The funnel stem has an integral ground cone joint for easy incorporation into a jointed glassware assembly.
特徴および利点
- Complies with ISO 4800 Type 2
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- The funnel stem has an integral ground cone joint
- With interchangeable PTFE stopcock key
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)