物質
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
ジョイント
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS19/26
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Quickfit FR250/2S/22A
利用可能性
not available in USA and Canada
H
128 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
- One vertical neck
- Two angled side necks
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)