Key Documents
Z303399
Quickfit® double surface (Davies) condenser
jacket L 205 mm, joint: ST/NS 29/32
別名:
C5/24/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
メーカー/製品名
Quickfit C 5/24/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
ジャケット長
205 mm
表面積
300 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Increased surface area and effectiveness when compared with the corresponding Liebig condenser. Inner cooling surface gives a baffling effect, while outer cooling surface prevents creep and loss of vapour when used with low boiling liquids.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)