ジョイント
joint: ST/NS29/32
メーカー/製品名
Quickfit C1/14/25/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
L
250 mm
表面積
130 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)