Merck
Z303216
Quickfit® Liebig condenser
L 400 mm, joint: ST/NS 24/29
別名:
C1/23/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/29
メーカー/製品名
Quickfit C1/23/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
L
400 mm
表面積
200 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z303216-1EA4061832829401