Merck
Z303127
Quickfit® air condenser
L 500 mm, joint: ST/NS 24/29
別名:
FC7/43
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/29
メーカー/製品名
Quickfit FC 7/43
利用可能性
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
L
500 mm
表面積
400 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの単純な凝縮器は、沸点が150°Cを超える材料の凝縮に適しています。
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)