Merck
Z292036
Supelco
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, for use with A.I., Dani Headspace, Dani Purge and Trap, Hewlett-Packard, PerkinElmer®, Tekmar®, Varian® Genesis, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
特徴
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.