Merck
Z285536
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
115 V
物質
fabric
特徴
CSA approved
for flask size 10 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100A MIC10
利用可能性
not available in EU
not available in EU
パラメーター
0-400 °C temp. range
出力
20 watts
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z285536-1EA4061833294697