Merck
Z285226
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM hemispherical heating mantle
AC/DC input 110 V AC, for flask size, 125 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
110 V (AC)
物質
fabric
特徴
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 125 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100B-TM98
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-450 °C temp. range
出力
80 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリーズTMのマントルの外面はアルミニウム製で、耐久性に優れています。
  • 内部は柔軟な布地でできています。
  • 内部の最高使用温度:450°C
すべてのマントルには、4フィート(1219mm)の3本ワイヤーコードとロッキングコネクタが付属されています。操作には温度コントローラーが必要です。このマントルは、一口および多口フラスコの底半分を覆うため、フラスコの中身がよく見えます。
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)