Merck
Z285153
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Oシリーズ半球状ヒーティングマントル
for flask size, 1000 mL, AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
230 V (AC)
物質
fabric
特徴
CE compliant
for flask size 1000 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100AO409(CE)
パラメーター
0-450 °C temp. range
出力
380 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Oシリーズマントルは、オリジナルかつ最も一般的なヒーティングマントルです。
  • 柔軟な布地から製造
  • 狭い空間に容易に適合
  • 内部最高使用温度:450°C。
  • すべてのマントルには、4フィート(1219mm)の2本ワイヤーコードとロッキングコネクタが付属されています。操作には温度コントローラーが必要です。マントルが一口および多口フラスコの底半分を覆うため、フラスコの内容物全体を見渡すことができます。
  • 115VモデルはCSA準拠
  • 230VモデルはCE準拠
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z285153-1EA4061833294437