Merck
Z285072
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O extension support
for flask size, 250 ‑ 300 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
物質
steel
特徴
for flask size 250 ‑ 300 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100E0525
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The steel support rings with fabric strap basket hold spherical and hemispherical mantles. Attach to lattice systems or ring stands.
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)