Merck
Z284254
Sigma-Aldrich
Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars
size 1/2 in. × 3/8 in.
別名:
Stirbar, Stirring Bar, glass Stir Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
cylindrical
round glass coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37101-0012
L
12.7 mm
直径
9.5 mm
サイズ
1/2 in. × 3/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars are manufactured from Type I borosilicate glass.
  • Ideal for use in applications requiring high temperature up to 274°C (525°F).
  • The smooth Pyrex®glass coating ensures easy cleaning and offers “zero absorption” thus preventing cross-contamination of samples.
  • Autoclavable.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z284254-1EA4061826277485