Merck
Z282332
Porcelain desiccator plate
plate diam. 142 mm, no. of holes, 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
no. of holes 5
メーカー/製品名
Coorstek 60446
穴径
30 mm
プレート直径
142 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学磁器の平均膨張係数は20~200°Cで3.56 × 10-6、その後徐々に上昇し、1000°Cでは4.69 × 10-6になります。熱ストレスによる磁器製品のひび割れを防ぐため、加熱/冷却速度は200°C/時を超えないことが強く推奨されます。デシケータープレートの穴に、るつぼ、ボトル、バイアルを留置、滑らかな上面、脚の高さ16 mmと安定しています。
耐熱性
融点:1670°C
軟化点:1400°C
使用限界(素焼き):1400°C
使用限界(うわぐすり使用):1150°C
使用限界(脱気時):1300°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z282332-1EA4061833352618