テクニック
IR spectroscopy: suitable
関連するカテゴリー
詳細
An inexpensive KBr pellet press to form a 10mm diam. pellet. The Econo-Press includes two bolts and one barrel. Spectra can be obtained with the pellet in the press or the pellet can be placed into an Econo-Card for analysis and storage. The kit contains the Econo-Press, 10 Econo-Cards, and the Econo-Mount holder.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)