Merck
Z278432
Ace交換用キャップ
with hole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
包装
pk of 48 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 9590-46
詳細
ねじ込み式外側14/10ジョイントに適合する穴開きキャップです。Oリング(Z504874)と組み合わせることで、接続部を密閉することができます。サイズ:20 mm。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)