Merck
Z278408
Sigma-Aldrich
ヒートブロック
Four holes for vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.43
特徴
Holds 4 x flasks
メーカー/製品名
Ace Glass 9594-12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Four holes for all Ace microscale reaction vials and one hole for a thermometer. 27/8in. square × 3/4in. thick.
Aluminum blocks have excellent heat transfer rates and will not interfere with magnetic stirring. Replaces glass sand baths in microscale experiments. Use on top of stirring/hot plates.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)