Merck
Z275344
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske粘度計チューブ
size 300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
PB.36
サイズ
300
詳細
constant ~ 0.25 cSt/s
メーカー/製品名
Ace Glass 798845
粘度測定範囲
50-250 cSt
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ASTMメソッドD445およびD2515用のチューブを使用すると、動粘度を得ることができきます。粘度は、±0.2%の精度で迅速かつ簡便に測定できます。
約7mLのサンプルが必要です。キャリブレーションの証明書付きです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)