Merck
Z275263
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske粘度計チューブ
size 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.61
サイズ
25
詳細
constant ~ 0.002 cSt/s
メーカー/製品名
Ace Glass 798833
粘度測定範囲
0.5-2 cSt
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ASTMメソッドD445およびD2515用のチューブを使用すると、動粘度を得ることができきます。粘度は、±0.2%の精度で迅速かつ簡便に測定できます。
約7mLのサンプルが必要です。キャリブレーションの証明書付きです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z275263-1EA4061832349169