Merck
Z274445
Sigma-Aldrich
Wilmad® NMR管直径5 mm、精密
frequency 100 MHz, L 8 in.
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Wilmad 505-PS-8
パラメーター
100 MHz frequency
L
8 in.
キャンバー
51 μm
同心性
76 μm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
擦り合わせ接ぎ、バルブおよび真空ラックとの適合性を確保するために、Pyrex®硼珪酸ガラス製(特に明記しない限り)。回転安定性と最高の解像度を得るための精密な擦り合わせと高度な研磨。
チューブは丸底で、サンプルをラベリングするためのサンドブラストマーキングスポットがあります。チューブは、特に明記しない限り薄肉です。長さ9インチのチューブは、標準液を作製し、チップオフマニホールドと使用するためのものです。Precision Wilmad NMRチューブは、高磁場NMR分光法に適しています。キャップが含まれています。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)