ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F20311-1717
開口部サイズ
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Viton® O-リング付きのPTFE本体と、Viton O-リングを内側に付けたPPスクリューキャップで、気密性が求められる作業に使用できます。キャップを緩め、温度計またはチューブの深さを調節します。
法的情報
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z268887-1EA | 4061832263007 |