Merck
Z268623
Sigma-Aldrich
Scienceware® Safe-Lab PTFE stopper
joint: ST/NS 29/42, hollow
別名:
lab stopper, lab stoppers, stoppers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS29/42
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F20197-1530
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE stoppers with PP extracting nut for easy removal from flask. For use with boiling and distilling flasks with ground joints.
法的情報
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)