Key Documents
Z267643
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
KBr, diam. × thickness 38 mm × 6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
KBr
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
38 mm × 6 mm
透過率
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 1.53 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)