Merck
Z265063
Sigma-Aldrich
ブタン燃料マイクロトーチ
MT-51 handheld torch
別名:
butane torch, butane torches, mini torch
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40101834
NACRES:
NB.51
詳細
広範な点火用途に向け、ピンポイントで2,400°F(1,300°C)の炎を生じます。自己発火するユニット構成で、炎の調整が可能です。出荷時に燃料は付いていないため、別途ブタンをご注文ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)