メーカー/製品名
Bel-Art
サイズ
1 in. × 1 1/2 in. × 8 in.
詳細
A safe, useful tool for igniting Bunsen burners, gas stoves, propane, and oxyacetylene torches. Produces a burst of 6 to 8 electric sparks at 20 kV without batteries, fuels, or flints. Plastic handle and a mounting bracket for convenient storage or hanging.
その他情報
When using the product, the end of the barrel should be inserted in the middle of the actual gas flow, not off to the side. The gas needs to flow through the holes in the end of the barrel. Please note that the spark isn′t very large.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)