Merck
Z262897
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 8 oz (250 mL), amber, white polypropylene cap, vinyl flat liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
amber bottle
glass bottle
round bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
ジョイント
Joints threaded neck (24-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216839
キャパシティ
8 oz (250 mL)
直径× H
60 mm × 136 mm
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
様々なフタが付属するため便利です。ビンは、Wheaton「900」アンバーガラス製または「800」透明ソーダ石灰フリントガラス製です。キャップの形式は以下のとおりです。
  • PTFEまたはポリビニルライナー付き白色PPキャップ
  • Poly-Seal® PEコーンライナー付き黒色プラスチックキャップ
法的情報
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.