特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KNF
パラメーター
≤6 torr vacuum
20 L/min pumping speed
L × W × H
12.2 in. × 6.2 in. × 8 in.
重量
21 lb (9.5 kg)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Quiet, high performance diaphragm vacuum pumps can be used alone or as the center of a modular laboratory vacuum system. Replaces noisy rotary-vane pumps for vacuum distillation, drying, filtration, rotary evaporation, degassing of liquids, and applications where water aspirators are used.
特徴および利点
- Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
- Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
- New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
- Two stages.
- 0 mm I.D. hose barbs on ports.
法的情報
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)