物質
high-density polyethylene
polypropylene cap
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (20-415)
特徴
with cap
包装
pack of 12 (bottles)
メーカー/製品名
Nalgene® 2099-0002
ボトル 直径× H
39 mm × 84 mm
キャパシティ
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bottles suitable for shipping. These bottles are in compliance with the new United Nations Performance-Oriented Packaging regulations for shipping. IP2 marking, material, volume, and registration notch molded into bottom of bottle. Leakproof. Evaluated at 15 psi.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PassPort is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)