Key Documents
Z261017
Nalgene® polypropylene copolymer separatory funnel
capacity 125 mL
別名:
liquid separation funnel, plastic separation device
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 4300-0125
キャパシティ
125 mL
閉鎖部サイズ
28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Break-resistant and nearly transparent. Phase interface visible down to stopcock. PTFE stopcock and Tefzel® screw closure are leakproof.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)