Merck
Z259004
フレキシブルスターラーシャフト
Adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
メーカー/製品名
Ace Glass 808127
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
撹拌シャフトからモーターを分離するために使用します。一端がボールベアリングモーターカップリングとなっているため、直径8 mm(5/16インチ)のシャフト付きのモーター、または直径8 mmの丸鋼アダプター(付属品)を使用する他の動力源と接続できます。もう一端は、直径8 mmの丸鋼アダプターが付いた取り外し可能なハンドピースとなっており、FLEX-GRIP®スターラーチャック(別売)と接続できます。ハンドピースはラボクランプで固定します。シャフトは半時計回りに14,000 rpmで作動します。潤滑剤の操作・保守説明書とが付属しています。フレキシブルシャフト、8 mmシャフト用モーターカップリング、チャック用アダプター付きハンドピース、およびチャックレンチとチェーンが付属します。
For connecting 3/8 in. O.D. motor shaft to motor coupling.
法的情報
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)