Key Documents
Z136778
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
特徴
fits shaft o.d. 6 mm
メーカー/製品名
Ace Glass 812407
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
法的情報
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)