Merck
Z256196
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 16 mL, thread for 18-400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
styrene-butadiene liner
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 144 ea
外径 × H
21 mm × 70 mm
容量
16 mL
フィッティング
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャップは、白色のスチレン-ブタジエンゴムの裏張りを貼付してLab-File®ケースに詰められています。透明なWheaton-33、抽出能力が低いホウケイ酸ガラス、または琥珀色のWheaton-320ガラス。殺菌して低温で貯蔵できます。
法的情報
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)