Merck
Z188735
Supelco
Wheaton サンプルバイアル
clear, volume 16 mL, cap size 18 - 400, diam. × H 21 mm × 71 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear borosilicate glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 200 ea
キャップサイズ
18 - 400
直径× H
21 mm × 71 mm
容量
16 mL
clear
フィッティング
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアルは波打ち形トレイに収められており、粒状物質による汚染防止のため区画ごとに熱収縮フィルムで包装されています。
USP Type 1ホウケイ酸ガラス(オートクレーブ滅菌対応)。キャップは別途ご注文ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2