戻る
Wheaton サンプルバイアル
Products
製品区分
vials (7)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
Supelco (5)
色
直径(mm)
量(mL)
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
製品の絞り込み
Showing 1-7 of 7
比較する
製品番号
詳細
価格
Z188700
Wheaton サンプルバイアル,
clear, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
表示
価格を表示
Z188727
Wheaton サンプルバイアル,
clear, volume 12 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 19 mm × 66 mm
表示
価格を表示
Z188697
Wheaton サンプルバイアル,
clear, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
表示
価格を表示
Z188719
Wheaton サンプルバイアル,
clear, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
表示
価格を表示
Z188786
Wheaton サンプルバイアル,
amber, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
表示
価格を表示
Z188743
Wheaton サンプルバイアル,
clear, volume 24 mL, cap size 20 - 400, diam. × H 23 mm × 86 mm
表示
価格を表示
Z188794
Wheaton サンプルバイアル,
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm